Documenti fondamentali
G005392
HPLC Analysis of Diet Soda Additives on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express C18, 3 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53818-U)
mobile phase: 20% A constant; 75 to 20% B, 5 to 60% C in 1 min; held at 20% B, 60% C for 0.1 min
pressure: 3191 psi (220 bar)
flow rate: 3 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
sample: (Diet Soda 100 - 500 μg/mL in buffer)
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
food and beverages
Risultati analitici
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of common drink additives used in diet cola.
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Neotame
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)