Documenti fondamentali
G005036
GC Analysis of (R)-(+)-1-Phenylethanol on Astec® CHIRALDEX B-PM
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: Astec CHIRALDEX B-PM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (76023AST)
oven: 120 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 3 mg/mL in methylene chloride
peak 1: (R)-(+)-1-phenylethanol
applicazioni
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analita
Descrizione
    (R)-(+)-1-Phenylethanol
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)