G005007
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] TEA; (100:0.2:0.1, A:B:C)
column temp.: 25 °C
flow rate: 0.5 mL/min
detector: UV, 278 nm
injection: 2 μL
sample: 2 mg/mL in mobile phase
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)