Documenti fondamentali
G004730
HPLC Analysis of Ephedrine Enantiomers on CHIRALPAK® AGP
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIRAL-AGP, 10 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (58170AST)
mobile phase: 1 mM octanoic acid in 10 mM (NH4)2HPO4, pH 6.9
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 225 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Analita
Descrizione
    (±)-Ephedrine hydrochloride
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)