G003725
HPLC Analysis of Ribonucleosides on Ascentis® Si
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Si, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (581508-U)
mobile phase: [A] 150 mM ammonium formate (pH 3.0, with formic acid): [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 270 nm
injection: 1 μL
sample: as indicated in mobile phase
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)