Documenti fondamentali
G000691
HPLC Analysis of Amides on Discovery® RP-Amide C16
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Discovery RP-Amide C16, 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particles (505013)
mobile phase: [A] methanol; [B] 25mM monopotassium phosphate, pH 3.0; (20:80, A:B)
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Strychnine
    Quinidine
    Quinine
    Codeine
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)