505099
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Discovery® RP-AmideC16 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
agenzia
suitable for USP L60
Livello qualitativo
Descrizione
Supelguard Cartridge
Confezionamento
pkg of 2 ea
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 4 mm
Gruppo funzionale matrice
amide, alkyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
180 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)