Documenti fondamentali
ERMBB125
Egg powder (fipronil)
ERM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants / Pesticides
Fipronil sulfone, Sum of fipronil and fipronil sulfone expressed as fipronil
Matrix Group: Dairy products and eggs
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)