D4294LMPSA
Polysulfide in light mineral oil, ASTM D4294
Calibration Set A
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Componenti
Kit contains: Blank, LMPS010, LMPS020, LMPS050, LMPS060, LMPS080, LMPS100, LMPS110; 100 mL ea.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D4294LMPSA-8X100ML | 4061841264095 |