WHA10462600
Filtri da siringa Whatman® Puradisc 30
Puradisc 30 syringe filter, cellulose acetate, 0.45 μm, 500/pk
Sinonimo/i:
Z612596, disposable syringe filters
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose acetate membrane
polycarbonate housing
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 500
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10462600
Whatman Article No. 28415761 (US reference)
Whatman Article No. 28415762 (US reference)
Diametro
30 mm
Superficie filtrante
5.7 cm2
Volume
≤100 mL
Colore
white
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Descrizione generale
Filtri per siringa Puradisc per filtrazione con siringa di routine
I filtri per siringa Puradisc possono adattarsi a un'ampia varietà di tipi di campioni e applicazioni, tra cui l'elettroforesi capillare, le preparazioni biologiche, la filtrazione delle proteine e la preparazione dei campioni per la spettroscopia UV. Materiali per membrana Puradisc differenti sono indicati per solventi e composti chimici diversi. Puradisc è disponibile con membrane dei seguenti materiali: cellulosa rigenerata (RC), nitrato di cellulosa, nylon, politetrafluoroetilene (PTFE), polietersolfone (PES), polipropilene, difluoruro di polivinilidene (PVDF) e acetato di cellulosa. La linea Whatman Puradisc di Cytiva propone una gamma completa di filtri per siringa utilizzati in numerose applicazioni. Cytiva offre anche filtri per siringa GD/X ad alte prestazioni con un prefiltro in fibra di vetro multistrato per filtrare volumi maggiori di campioni più difficili da filtrare.
Filtri per siringa in acetato di cellulosa
I filtri per siringa in acetato di cellulosa presentano un legame proteico molto basso e sono quindi adatti per le applicazioni di recupero delle proteine. Sono idrofili, il che li rende funzionali per mezzi acquosi e alcolici, sebbene abbiano una resistenza limitata ai solventi.
Caratteristiche e vantaggi
- Connettori luer di ingresso e uscita standard.
- Confezione blister sterile di grado medicale opzionale.
- Formato con punta a tubicino (tube-tip) opzionale, per un'accurata dispensazione in una micro fiala.
- Scelta di mezzi filtranti a membrana o in microfibra di vetro
- Scelta di dimensioni del filtro (4 mm, 13 mm o 3NA mm) per ridurre al minimo la perdita di campione.
- Opzione sterile per applicazioni critiche.
Compatibilità
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)