Documenti fondamentali
D2622LMSUC
Sulfur in light mineral oil, ASTM D2622
Calibration Set C
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Componenti
Set C
1.00% (10000ppm), 2.00% (20000ppm), 3.00% (30000ppm), 4.00% (40000ppm), 5.00% (50000ppm); 100 mL ea.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)