D2622LMSUB
Sulfur in light mineral oil, ASTM D2622
Calibration Set B
About This Item
Grado
certified reference material
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Categorie correlate
Componenti
Set B
0.1 % (1000ppm), 0.25% (2500ppm), 0.5% (5000ppm), 1.00% (10000ppm); 100 mL ea.
0.1 % (1000ppm), 0.25% (2500ppm), 0.5% (5000ppm), 1.00% (10000ppm); 100 mL ea.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)