Key Documents
CRM77893
Supelco
α,α-Dimethylphenethyl acetate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice di rifrazione
n20/D 1.4925 (lit.)
P. eboll.
250 °C (lit.)
Densità
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC(C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(13)14-12(2,3)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9H2,1-3H3
FLUWAIIVLCVEKF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)