CRM5M07296
EPA 8270 Semivolatile Internal Standard Mix
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in dichloromethane, ampule of 5 × 1 mL
Sinonimo/i:
SVOC ISTD
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
EPA 8270
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type internal
Confezionamento
ampule of 5 × 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL each component in dichloromethane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Altre note
Note legali
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)