CRM18917
F.A.M.E. Mix
C14 - C22, certified reference material, wt. % (varied conc.), ampule of 100 mg
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Stato
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 100 mg
Concentrazione
wt. % (varied conc.)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
multi-component solution
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Note legali
Analita
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
...one key to the successful operation of GCxGC is that the two columns must have orthogonal selectivity, that is, they must utilize different retention mechanisms. The more different (more orthogonal), the better the overall performance will be. We offer columns for three column selection strategies to achieve orthogonal selectivity ...