Documenti fondamentali
CRM01344
Supelco
Dodemorph
mixture of stereoisomers, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
4-Cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H35NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.48
Beilstein:
511312
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1CN(CC(C)O1)C2CCCCCCCCCCC2
InChI
1S/C18H35NO/c1-16-14-19(15-17(2)20-16)18-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-18/h16-18H,3-15H2,1-2H3
JMXKCYUTURMERF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)