Documenti fondamentali
BP858
Dibenzosuberone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, Dibenzocycloheptadienone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
Beilstein:
1454355
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nortriptyline, amitriptyline
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Indice di rifrazione
n20/D 1.6332 (lit.)
P. ebollizione
148 °C/0.3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
32-34 °C (lit.)
Densità
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. For further information and support, including product information leaflets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Dibenzosuberone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Amitriptyline Oral Solution
  • Amitriptyline Tablets
  • Prodotti correlati
    N° Catalogo
    Descrizione
    Determinazione del prezzo
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 3
    Punto d’infiammabilità (°F)
    235.4 °F - closed cup
    Punto d’infiammabilità (°C)
    113 °C - closed cup
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)