BP758
Felodipine impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Felodipine, 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinecarboxylic acid ethyl methyl ester, Plendil
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
felodipine
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C18H19Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8,15,21H,5H2,1-4H3
RZTAMFZIAATZDJ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779) , NR3C2(4306)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)