BP447
Loprazolam mesilate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
loprazolam
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C23H21ClN6O3.CH4O3S/c1-27-8-10-28(11-9-27)14-19-23(31)29-20-7-6-15(30(32)33)12-17(20)22(25-13-21(29)26-19)16-4-2-3-5-18(16)24;1-5(2,3)4/h2-7,12,14H,8-11,13H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/b19-14+;
DDSDPQHQLNAGLJ-UGAWPWHASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)