BP361
2-Diethylaminoethyl-3-(1-naphthyl)-2-(1-naphthylmethyl)propionate oxalate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Diethylaminoethyl 3-(1-naphthyl)-2-(1-naphthylmethyl)propionate oxalate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
naftidrofuryl
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C30H33NO2.C2H2O4/c1-3-31(4-2)19-20-33-30(32)27(21-25-15-9-13-23-11-5-7-17-28(23)25)22-26-16-10-14-24-12-6-8-18-29(24)26;3-1(4)2(5)6/h5-18,27H,3-4,19-22H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
FYUFQXSXPVAXSS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)