BP303
Gemfibrozil impurity E
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(EZ)-2,2-Dimethyl-5-[2,5-dimethyl-4-(propene-1-yl)phenoxy]valeric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
gemfibrozil
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(CCCC(C)(C)C(=O)O)c1c(cc(c(c1)C)\C=C\C)C
InChI
1S/C18H26O3/c1-6-8-15-11-14(3)16(12-13(15)2)21-10-7-9-18(4,5)17(19)20/h6,8,11-12H,7,9-10H2,1-5H3,(H,19,20)/b8-6+
ZWBXHPOXWIJOJR-SOFGYWHQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)