BP1234
Letrozole
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4,4′-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)bisbenzonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
letrozole
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N#CC(C=C1)=CC=C1C(N2C=NC=N2)C3=CC=C(C#N)C=C3
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP19A1(1588)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)