YY2214265
O-ring, 2-251, silicone
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
silicone O-ring
Livello qualitativo
Diametro
14.2 cm
Compatibilità
for use with Hazardous Waste System, 142mm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Accessories for filter holders for sample preparation.
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13