BP1189
Fluvastatin impurity F
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3-hydroxy-4,6-heptadienoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fluvastatin
Stato
crystalline solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)c2c3c([n](c2\C=C\C=C\C(O)CC(=O)O)C(C)C)cccc3
InChI
1S/C24H24FNO3/c1-16(2)26-21-9-6-4-8-20(21)24(17-11-13-18(25)14-12-17)22(26)10-5-3-7-19(27)15-23(28)29/h3-14,16,19,27H,15H2,1-2H3,(H,28,29)/b7-3+,10-5+
WARCEOCHTLFKTQ-GZTQOXHUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)