BP1163
Fluvastatin sodium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(3R,5S,6E)-rel-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid monosodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fluvastatin
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].CC(C)n1c(\C=C\[C@H](O)C[C@H](O)CC([O-])=O)c(-c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
InChI
1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m0./s1
ZGGHKIMDNBDHJB-RPQBTBOMSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)