A437
Bottom-of-the-Bottle™ filter/sparger
pore size 2 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PEEK
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Upchurch Scientific, Inc A-437
Diametro
23 mm
Dimensione pori
2 μm
Compatibilità
configured for 1/8 in. O.D. tubing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)