Documenti fondamentali
98835
Supelco
4-Amino-3-methylphenol
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Amino-5-hydroxytoluene, 4-Amino-m-cresol, 4-Hydroxy-2-methylaniline
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.15
Beilstein:
2078803
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
176-179 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cc1cc(O)ccc1N
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,8H2,1H3
QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)