Documenti fondamentali
96625
Supelco
3-Methyl-1,5-pentanediol
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.17
Beilstein:
1697331
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.454
Densità
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(CCO)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
143 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)