94056
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
P. eboll.
121-122 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
67-72 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30/c1-16(2,3)13-10-14(17(4,5)6)12-15(11-13)18(7,8)9/h10-12H,1-9H3
GUFMBISUSZUUCB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- The qualitative study of pyrolytic product vapor of Helianthus annuus stems using pyrolysis–gas chromatography-mass spectrometry (Py-GC/MS)
- Gas-phase synthesis and Fourier-transform ion cyclotron resonance (FT/ICR) mass spectrometric characterization of sandwich complexes of Sc+, Y+, and lanthanide ions with 1,3,5 -tri-tert-butylbenzene
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)