Documenti fondamentali
90453
Supelco
3,3′-Thiodipropionic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
Bis(2-carboxyethyl) sulfide
About This Item
Formula condensata:
S(CH2CH2COOH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.21
Beilstein:
1210299
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Saggio
≥96.5% (GC)
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
131-134 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCSCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4S/c7-5(8)1-3-11-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
262.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
128 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)