Documenti fondamentali
861145
Supelco
Chloroprene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
77101502
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Descrizione
Separate Source
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H5Cl/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H2
YACLQRRMGMJLJV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
1,3-Butadiene 20 wt. % in toluene
Sigma-Aldrich
695580
1,3-Butadiene
Isoprene 99%, contains <1000 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
Sigma-Aldrich
I19551
Isoprene
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
SRE0027
Eparina