Key Documents
843271
TOYOPEARL® QAE-550C Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 100 mL, 100 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® QAE-550C Anion Exchange Media
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Caratteristiche
counter ion Cl-
Confezionamento
bottle of 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 43271
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
100 μm
pH di lavoro
2-13
Capacità
70 g/L±10 adsorption capacity (BSA)
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Toyopearl QAE-550 resin is a strong anion exchanger useful for purification of proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
Specifiche
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)