Documenti fondamentali
814026
Supelco
TOYOPEARL® QAE-550C Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 250 mL, 100 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® QAE-550C Anion Exchange Media
About This Item
Codice UNSPSC:
47101511
Descrizione
QAE-550C
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Caratteristiche
counter ion Cl-
Confezionamento
bottle of 250 mL
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Matrice
methacrylate
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
100 μm
pH di lavoro
2-10
Capacità
0.37 meq/mL ion exchange capacity
70 g/L±10 adsorption capacity (BSA)
70 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
Compatibilità
mode of use strong anion exchange chromatography
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Toyopearl QAE-550 resin is a strong anion exchanger useful for purification of proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
Applicazioni
TOYOPEARL® QAE-550C is used in separation media and ion exchange resins.
Specifiche
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Prodotti correlati
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
A Staby et al.
Journal of chromatography. A, 908(1-2), 149-161 (2001-02-24)
A comparative study was performed on strong anion exchangers to investigate the pH dependence, titration curves, efficiency, binding strength, particle size distribution, and static and dynamic capacity of the chromatographic resins. The resins tested included Q Sepharose XL, UNO Q-1