822757
TSKgel® ODS-100Z (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 3 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® ODS-100Z HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 7.5 cm × 3 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 22757
Grado di funzionalizzazione
20% Carbon, encapped with trimethylsilane
Parametri
0-100% organic solvent
0.43 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
180 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
7.5 cm × 3 mm
Area superficiale
450 m2/g
Matrice
spherical silica
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
This general purpose reversed phase column is the workhorse for analysis of small molecular weight compounds in life science applications. Lot-to-lot reproducibility stands out.
Stato fisico
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)