819533
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, carbamoyl phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Amide-80, 10 cm x 4.6 mm ID, 5 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L68
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 19533
Parametri
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
150 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Area superficiale
450 m2/g
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
carbamoyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Descrizione generale
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)