818756
TSKgel® Phenyl-5PW RP (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, phenyl phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® Phenyl-5PW RP HPLC Column, phase phenyl, L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh Phenyl-5PW, 18756
Grado di funzionalizzazione
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parametri
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
4-60 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
7.5 cm × 2 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
phenyl phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
- Octadecyl-2PW particles have 125Å pores
- Octadecyl-4PW particles have 500Å pores
- Phenyl-5PW RP particles have 1000Å pores
- Octadecyl-NPR particles are nonporous
Stato fisico
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)