Key Documents
807652
TSKgel® Phenyl-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, phenyl phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Phenyl-5PW HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
product name
TSKgel® Phenyl-5PW Guardgel Kit, phase phenyl, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
Materiali
PEEK
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh Phenyl-5PW, 07652
Parametri
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
10-50 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2.5 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
phenyl phase
Dimensione particelle
20 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • All hardware is 316 stainless steel
Stato fisico
Shipped in water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)