Documenti fondamentali
807575
Colonna per HPLC TSKgel® SP-5PW
phase sulfonic acid, L × I.D. 15 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Materiali
stainless steel hardware
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Na+
Produttore/marchio commerciale
Tosoh SP-5PW, 07575
Parametri
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
25 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 21.5 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
13 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
cation exchange
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
TSKgel SP-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a strong cation exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules. TSKgel SP-5PW columns have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins Toyopearl SP-650 and TSKgel SP-5PW.
Stato fisico
Shipped in water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)