816093
TSKgel® SP-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 10 mm, sulfonic acid phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Cation Exchange HPLC Guard Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® SP-5PW Guardgel Kit, phase sulfonic acid, L × I.D. 3.5 cm × 10 mm, 20 μm particle size
Materiali
PEEK
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Na+
Produttore/marchio commerciale
Tosoh SP-5PW, 16093
Parametri
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3.5 cm × 10 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
20 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Componenti
- Column Holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
- Column, 35mm x 12.75mm OD x 10mm ID, 10μm frit at 20mm depth, 1/16"
- 2 Replacement frits
- Capillary Tubing, 5cm x 1/16" OD x 0.02" ID
- Nuts and Ferrules, 10 - 32 threads for 1/16" tubing, 2 each
- 2 x 5mL guardgel
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)