Documenti fondamentali
802375
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.02 in., pkg of 5 ea
Sinonimo/i:
Tubing, SS
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
Nome del prodotto
TSKgel® Hardware and Accessories, L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.02 in., pkg of 5 ea
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 02375
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
10 cm × 1/16 in. × 0.02 in.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)