Documenti fondamentali
794-0421
HPLC Analysis of Proteins on Mono Q HR 5/5
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Mono Q HR 5/5, 10 μm particles (54807)
mobile phase: [A]: 20 mM bis-Tris, pH 6.0; [B]: A + 1M sodium chlorde
flow rate: 1.0 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 2.5 mL
sample: human placental lactogen fraction from size exclusion medium
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)