Documenti fondamentali
79318
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyhexanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxohexyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13D3H22NO5
Peso molecolare:
278.36
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Saggio
≥94.0% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -31.0 to -25.0, c = 0.1 in methanol
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(C[C@@H](O)CCC)=O)CC([O-])=O
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)