Documenti fondamentali
72956
Supelco
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl acrylate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl acrylate, 1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl acrylate, TFOA
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCO2CH2CH2(CF2)5CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
contiene
0.1% stabilizer (4-tert-Butylcatechol)
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tecniche
LC/MS: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.338 (lit.)
P. ebollizione
76-80 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C11H7F13O2/c1-2-5(25)26-4-3-6(12,13)7(14,15)8(16,17)9(18,19)10(20,21)11(22,23)24/h2H,1,3-4H2
VPKQPPJQTZJZDB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver,Teeth
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)