Documenti fondamentali
68995
Supelco
Bis(2-ethylhexyl) adipate
analytical standard
Sinonimo/i:
Adipic acid di(2-ethylhexyl) ester, DOA
About This Item
Formula condensata:
[-CH2CH2CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.57
Beilstein:
1803774
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. ebollizione
175 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
<−70 °C (lit.)
Densità
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)