02140
Bis(2-ethylhexyl) adipate
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Adipic acid di(2-ethylhexyl) ester, DOA
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
P. ebollizione
175 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
<−70 °C (lit.)
Densità
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?