Documenti fondamentali
67681
Supelco
N-Nitrosodiisopropylamine
analytical standard
Sinonimo/i:
N-Isopropyl-N-nitrosoisopropylamine, DIPNA, NDIP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
AUIKJTGFPFLMFP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)