67099-U
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 1 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel hardware
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Descrizione
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
Nome Commerciale
BIOshell
BIOshell
Caratteristiche
endcapped: no
Classi chimiche degli analiti
peptides
peptides
Produttore/marchio commerciale
BIOshell
BIOshell
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
4.6% carbon loading
Parametri
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 1 mm
Area superficiale
90 m2/g
Copertura della superficie
2.2 μmol/m2
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
Dimensione particelle
2.7 μm
2.7 μm
Dimensione pori
160 Å
operating pH range
1-8
Tecnica di separazione
reversed phase
reversed phase
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Standards are critical in liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS) based proteomics to ensure optimal and consistent system performance before, during, and after sample analysis.