59683-U
Supel™ BioSPME 96-Pin Device
pack of 10 ea
Sinonimo/i:
Supel™ BioSPME 96-Pin Device
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 10 ea
Livello qualitativo
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Gruppo funzionale matrice
C18 coating
applicazioni
clinical
pharmaceutical
Compatibilità
for use with automated robotic liquid handling systems
Descrizione generale
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Supel™ BioSPME 96-Pin devices enhance the speed and simplicity of plasma protein binding studies and analyses of other free analytes, compared to the rapid equilibrium dialysis techniques for accurate and reproducible LCMS results.