59142C30
SUPELCOSIL™ LC-ABZ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Colonna per HPLC SUPELCOSIL™ LC-ABZ, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L60
Nome Commerciale
SUPELCOSIL™
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL™
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
12.0% carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 3 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
amide, alkyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
Intervallo di pH
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
• Maggiore ritenzione polari rispetto alle fasi inverse standard
• Selettività eccezionale
• Disattivazione del silanolo
• La forma del picco, l′efficienza e la ritenzione sono comparabili alle fasi C8 per analiti non polari.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?