58989C30
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
LC-NH₂ HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna per HPLC SUPELCOSIL™ LC-NH2, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L8
Nome Commerciale
SUPELCOSIL™
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL™
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
3% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 3 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 5.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
amino phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
120 Å
pH di lavoro
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Development of HPLC-ELSD method for determination of maltodextrin in raw milk: Demonstrates the utility of the SUPELCOSIL LC-NH2 HPLC Column in the food industry, specifically in dairy product analysis. This study highlights the column′s effectiveness in separating and quantifying maltodextrin, a common food additive, using high-performance liquid chromatography (HPLC) with evaporative light scattering detection (ELSD). The method developed is vital for ensuring product quality and adherence to food safety standards (Moraes FS et al., 2017).
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?